Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zellkultur-Multischalen, behandelt
Reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko mit diesen Multischalen, die über einen erhöhten Wellrand und eine spezielle Oberflächenbehandlung verfügen.
Marke: Thermo Scientific™ 176740
272.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Erzielen Sie mit den Thermo Scientific™ Nunc™ zellkulturbehandelten Multiwellplatten mit Nunclon™ Delta Oberflächenbehandlung eine maximale Adhäsion für eine breite Auswahl von Zelltypen. Das offene Format mit dem erhöhten Well-Rand ermöglicht eine bequeme und sichere Manipulation der Zellen.
Nunclon Delta Oberflächenbehandlung gewährleistet optimale Leistung für Zelladhäsion.
- Wells mit flachem Boden und stapelbar
- Geringes Risiko einer Kreuzkontamination durch erhöhte Ränder um die Wells
- Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Ausgezeichnete optische Qualität
- Alphanumerische Codes zur Wellidentifizierung
Runde Wells
- Belüftete Deckel zum Gasaustausch
- Vertiefte Bereiche um die Wells herum fungieren als Wasserspeicher und minimieren Verdunstungen aus den Wells
- Deckel mit abgeschnittenen Ecken für einfache Ausrichtung
Rechteckige Wells
- Große Kulturfläche
- Standarddeckgläser einlegbar: 24 x 60 mm für 4-Well Platten und 22 x 22 mm for 8-Well Platten
Bestellinformationen:
24-Well-Platten sind 17 mm tief; 4-Well-Platte ist 10 mm tief
Spezifikation
Mit Rückverfolgbarkeits- und Qualitätszertifikat (ein Zertifikat pro Packung). | |
Zellkultur-Schale | |
1 ml (Well) | |
1 ml | |
Nunclon Delta | |
Deckel | |
4 |
1,9 cm² | |
Polystyrol | |
4 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
120 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184860 | Bestrahlungszertifikat | 28/02/2025 | 176740 |
184259 | Bestrahlungszertifikat | 20/02/2025 | 176740 |
1418965 | Verarbeitungszertifikat | 26/02/2025 | 176740 |
184860 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | 176740 |
184259 | Konformitätsbescheinigung | 07/02/2025 | 176740 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.