Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Multischalen
BIOPHARMA
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 144530
250.01 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10624903
  • 375.00 € / 75 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Unbehandelte Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen sind für Suspensions-Zellkulturen vorgesehen.
  • Abgerundete Wells mit flachem Boden, mit Deckel
  • Ausgezeichnete optische Eigenschaften
  • Erhöhte Ränder der Wells verringern das Risiko von Kreuzkontaminationen
  • Deckel mit abgeschrägten Ecken für einfache Ausrichtung
  • Pyrogenfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multi-Well-Platte
24
Steril
Flacher Boden (F-Well)
75
128 mm
1 ml (Well)
1 ml
Unbehandelt
Deckel
1
86 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184888 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number144530
Chargennummer183092 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/02/2025 Catalog Number144530
Chargennummer178636 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number144530
Chargennummer173750 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number144530
Chargennummer165200 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number144530
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Multischalen > 24 Well, empfohlenes Arbeitsvolumen 1,0 ml/Well; 75/Karton, einzeln verpackt
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.