Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polystyrol mit konischem Boden
Vollständige Wiedergewinnung von Probenmaterial mit Platten mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang.
Marke: Thermo Scientific™ 249935
209.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vollständige Wiederfindung von Probenmaterial mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit konischem Boden. Die Form des Bodens erleichtert den Pipettenzugang. Diese Platten wurden für automatische Verarbeitung, automatisierte Lesegeräte und Liquid Handling-Systeme optimiert.
- Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
- Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Mit Deckel | |
80 Kartons | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unbehandelt | |
80 | |
80 St./Karton |
Standard | |
8 x 12 | |
Transparent | |
Polystyrol | |
Steril | |
Konischer Boden (V-Well) | |
10 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
185640 | Bestrahlungszertifikat | 17/04/2025 | 249935 |
184805 | Bestrahlungszertifikat | 01/03/2025 | 249935 |
185640 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | 249935 |
184805 | Konformitätsbescheinigung | 15/02/2025 | 249935 |
182375 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 249935 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.