Learn More
Corning™ Mikrotiterplatte mit 96 Wells und V-förmigem Boden, behandelt für die Zellkultivierung
GREENER_CHOICE
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 3894
182.15 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10462012
  • 232.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ul liAus Polystyrol medizinischer Qualität/li liWell-Volumen: 320 micro;l bis 360 micro;l/li liArbeitsvolumen: 75 micro;l bis 200 micro;l/li liAuswahl zwischen flachen runden Easy Washtrade; oder V-förmigem Boden/liliBehandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil/liliSterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert/li liIdeal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen/li liDie Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen/li /ul pnbsp;/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
0.38 cm2
TC-behandelt
Polystyrol
75 bis 200 μl
Zellkultur
Konischer Boden (V-Well)
50/Karton
50/Karton
Mit Deckel
8 x 12
Transparent
96
Steril
0,38 mL
Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
1/Packung
1.6 cm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer33524010 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number3894
Chargennummer31324046 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/03/2025 Catalog Number3894
Chargennummer28024004 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/03/2025 Catalog Number3894
Chargennummer27524032 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/01/2025 Catalog Number3894
Chargennummer17924034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/12/2024 Catalog Number3894
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    43
    Stunden
    21
    Minuten
    46
    Sekunden
    27
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Mikrotiterplatte mit 96 Wells und V-förmigem Boden, behandelt für die Zellkultivierung > 96-well; V-förmiger Well-Boden; TC-behandelt; Zellwachstumsbereich: 0,38 cm2