Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-Well-Mikrotiterplatten
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Weiß
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Wellform:
Abgerundet quadratisch
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- PS-Oberfläche
- Mittlere Bindung
- Sterilisiert durch Beta-Strahlung
- Standardplatten sind in U-, V-, F-, C-Form erhältlich
- Transparenter Boden ist in F-Form erhältlich
- Mit Deckel
- In Transparent, Weiß oder Schwarz erhältlich
- Graues alphanumerisches Prägung auf weißen und schwarzen festen Platten zur einfachen Identifizierung
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Bakteriologische Assays, Screenings, Lagerung.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Inklusive Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 360 μL |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |