Learn More
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol Artikelnummer.: 10679731
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10679731 Alle ansehen Corning Produkte
20/Beutel; 100/Karton
Click to view available options
Verpackung:
20/Beutel; 100/Karton
Einzeln verpackt, 50/Karton
Artikelnummer. 10679731
Marke: Corning™ 3358
Verfügbar ab: 11-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
    • ‚Energy Star’-Zertifizierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 20/Beutel; 100/Karton
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Runder Boden (U-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 100/Karton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 96-Well Mikrotiterplatten aus durchsichtigem Polystyrol >