Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marke: Contec™ FBT103NK
100.62 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der neutrale pH-Wert ermöglicht den Einsatz in allen Bereichen des Reinraums, da die Oberflächen geschont werden.
- Gefiltert auf 0.2 Mikrometer mit einem Luftstrom der Klasse A in einem Reinraum der Klasse C, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Die schaumarme Reinigungsmittelwirkung ist ideal für den Einsatz auf Böden, Wänden und Bänken
- Ein geringer Anteil an Tensiden sorgt für wenige Rückstände, die leicht entfernt werden können
- Die Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
- Zerstäuberpistole und Beutel im Flaschenschutzsystem verhindern, dass der Flascheninhalt während des Gebrauchs kontaminiert wird
- Die Flaschen können vollständig entleert werden, wodurch Abfall vermieden wird, sodass nicht verwendete Produkte während der Haltbarkeit nicht entsorgt werden müssen
Spezifikation
NeutraKlean Detergent | |
6 bis 8 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Fluid | |
Limited-use | |
Nein | |
1 l |
Liquid Spray | |
Geruchlos | |
Farblos | |
Klar | |
Zerstäuberpistolenflasche | |
Gefiltert | |
6/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250102952 | Qualitätsbescheinigung | 01/03/2025 | FBT103NK |
240902884 | Qualitätsbescheinigung | 10/01/2025 | FBT103NK |
231002603 | Qualitätsbescheinigung | 16/05/2024 | FBT103NK |
240202682 | Qualitätsbescheinigung | 09/04/2024 | FBT103NK |
230402038 | Qualitätsbescheinigung | 24/08/2023 | FBT103NK |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02