Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB023/S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11582922
  • 19.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen ohne Löcher
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren
28mm
Rot
26,5mm
Stopfen
46/55 IRHD
20/Packung
23mm
Gummi
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk > Durchmesser:23mm