Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6mm
11mm
17mm
23mm
25mm
35mm
57mm
62mm
67mm
105mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
8mm
14mm
20,3mm
26,5mm
28,5mm
40,5mm
64mm
69mm
74mm
116,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
20 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Härte | 46/55 IRHD |
| Länge (metrisch) | 63,5mm |
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Rot |
| Diameter (Metric) Bottom | 105mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 116,5mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen |