Learn More
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen mit Standardöffnung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 5 mm passen diese Thermo Scientific National™ Einsätze in die meisten Bördelverschlussfläschchen mit Standardöffnung.
Marke:  Thermo Scientific™ C4012-531L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10688995
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 5 mm passen diese Thermo Scientific National™ Einsätze in die meisten Bördelverschlussfläschchen mit Standardöffnung.
  • Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C4012-531L
225 μl
Konisch
Glass
Precision-Point
National
Name des Produkts
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen mit Standardöffnung > 225 μl Konisch, Präzisionsspitze, Glas