Learn More
Fisherbrand™ Mikroeinsatz, Klarglas, für Fläschchen mit kleinen Öffnungen
Für Fläschchen mit kleinen Öffnungen sind Einsätze mit 5 mm Durchmesser erforderlich.
Marke: Fisherbrand™ 05 09 0129
218.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mikroeinsatz
- Für den Gebrauch mit Fläschchen mit kleiner Öffnung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Mikroeinsatz | |
5 mm | |
0.2 ml | |
<1 μl | |
31 mm |
Durchsichtig | |
Glas | |
Mikroprobenahme | |
Konischer Boden | |
10 x 100 |