Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode
Mit dieser pH-Elektrode, einer Universal-Hochleistungs-Kombinationselektrode mit Glasschaft und wasserfestem BNC-Anschluss, können Sie pH-Werte präzise messen.
Marke: Thermo Scientific™ 8102BNUWP
348.49 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ 8102BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode, einer Universal-Hochleistungskombinationselektrode mit Glasschaft und wasserfestem BNC-Anschluss, können Sie pH-Werte präzise messen. Die pH-Kennlinie ist unabhängig von Temperaturänderungen, und die Elektrode kann mit allen Messgeräten mit BNC-Anschluss verwendet werden.
Im Lieferumfang enthalten:
- 60 ml-Flasche mit Orion ROSS Fülllösung für Elektroden, 810007
Erfordert:
- pH-Puffer zur Kalibrierung
- Becher, Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer oder Orion Rührsonde
- Destilliertes oder deionisiertes Wasser
Kompatibel mit:
Der wasserdichte BNC-Anschluss ist kompatibel mit allen Standard-BNC-Anschlüssen sowohl an Messgeräten der Thermo Scientific™ Orion Star™ Serie als auch an Messgeräten anderer Anbieter.
Empfohlen für:
- Anwendungen in Qualitätskontrolle und Forschung
Spezifikation
Kombinationselektrode mit Glasschaft | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode | |
3 M KCl | |
ROSS | |
32 bis 212 °F | |
1 m |
WPBNC-Anschluss | |
Glasschaft | |
0 °C bis 100 °C | |
< 0.002pH/day | |
60 ml-Flasche mit Orion ROSS Fülllösung für Elektroden | |
0,01 | |
39,4 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
43Stunden
0Minuten
57Sekunden
20
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.