Learn More
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen mit Standardöffnung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 5 mm passen diese Thermo Scientific National™ Einsätze in die meisten Bördelverschlussfläschchen mit Standardöffnung.
Marke: Thermo Scientific™ C4012-K530
Beschreibung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 5 mm passen diese Thermo Scientific National™ Einsätze in die meisten Bördelverschlussfläschchen mit Standardöffnung.
- Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
Spezifikation
C4012-K530 | |
200 μl | |
Konisch | |
Insert |
Kimshield Glass | |
Polyspring, Pulled point | |
National |