Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Zellwachstum direkt auf einem Mikroskopobjektträger aus Glas mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™Chamber Slide System.
Marke: Thermo Scientific™ 154739
420.68 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Kammerobjektträger-System können Sie Zellen (z. B. Neuronen) direkt auf einem Objektträger aus aminiertem Glas kultivieren. Die Objektträger haben eine chemisch modifizierte CC2-Wachstumsfläche, die die Eigenschaften einer Polylysin-Beschichtung nachahmt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten mit herausnehmbaren Medienkammern.
- Ohne Kühlung über ein Jahr stabil und beständig
- Abdeckung ermöglicht Gasaustausch bei minimierter Verdunstung
- Steril
- Demontagewerkzeug zum Trennen von Kammer und Glas
- Bietet optimale Bindungsstellen für anspruchsvolle Zellen
- Hellblaues, mattiertes Schriftfeld
Enthält: Demontagewerkzeug
Spezifikation
1 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
2,0 bis 4,5 ml | |
16 | |
Steril |
8,6 cm2 | |
1-Well-Kammerobjektträger mit herausnehmbarem Well | |
CC2-Glas (imitiert Polylysin) | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für die aseptische Handhabung | |
74 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Nur für Forschungszwecke