Learn More
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen mit Standardöffnung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 5 mm passen diese Thermo Scientific National™ Einsätze in die meisten Bördelverschlussfläschchen mit Standardöffnung.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-K465
Beschreibung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 5 mm passen diese Thermo Scientific National™ Einsätze in die meisten Bördelverschlussfläschchen mit Standardöffnung.
- Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
Spezifikation
C4013-K465 | |
250 μl | |
National |
Kimshield Glass | |
Flachboden | |
Insert |