Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 13138643
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 13138643
2000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 13138643
Marke: Thermo Scientific™ 20192000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen.
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der nicht pyrogenen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Sie eignen sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie von Zwischenprodukten. Sie finden ebenfalls Verwendung bei der Herstellung und Aufbewahrung von Puffern und Kulturen oder bei der langfristigen Lagerung ph-sensitiver Flüssigkeiten wie etwa Kulturmedien.
Eigenschaften:
  • Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)
  • Geeignet für Tiefkühllagerung bis -40 °C
  • Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
  • Steril und pyrogenfrei
  • Auch mit geringem Partikelgehalt erhältlich
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
Bestellinformationen:
  • Eingeschweißt auf Tabletts verpackt.
Hinweis:
  • Die 2 l-Flaschen haben eingeformte Handgriffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4.57 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C, Media/Buffer Storage, Storage
Material PETG
Anzahl pro Karton 12/Cs.
Anzahl pro Packung 6/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10-6), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 271 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 10,67 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 53B
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1419801 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number2019-2000
Chargennummer1419340 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum07/01/2025 Catalog Number2019-2000
Chargennummer1419335 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number2019-2000
Chargennummer1415986 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum30/12/2024 Catalog Number2019-2000
Chargennummer1416262 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number2019-2000
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    42
    Stunden
    23
    Minuten
    23
    Sekunden
    35
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss >