Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss: Steril
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Diagnostikflaschen mit Verschluss ermöglichen das sterile Entnehmen, Lagern und Transportieren von Reagenzien und Pufferlösungen. Diese Flaschen bestehen aus pyrogenfreiem und nicht zytotoxischem Polyethylenterephthalat-Copolymer und haben einen weißen Verschluss aus HDPE (Polyethylen mit hoher Dichte) mit Einlage.
- Sterilitätsgrad von 10-6 SAL
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
- PETG-Fläschchen mit weißem HDPE-Verschluss mit Einlage (20-415)
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Serumflaschen werden mit aufgesetztem Verschluss eingeschweißt auf auf Tabletts eingeschweißt geliefert.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 5 ml (0.16 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 5 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,16 Unzen |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 11 mm |
Material | PETG |
Anzahl pro Karton | 100 |
Anzahl pro Packung | 20 |
Sterilität | Steril |
Halsausführung | 20 – 415 mm |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1308974 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 2035-0005 |
1321928 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 2035-0005 |
1352835 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 2035-0005 |
1328984 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 2035-0005 |
1299019 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 2035-0005 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.