Learn More
Fisherbrand™ Sterile PETG-Medienflaschen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Verschlusstyp:
Manipulationssichere Schraubkappe
Beschreibung
Vermeidung von Kreuzkontamination dank dieser sterilen Einweg-Medienflaschen
Die Fisherbrand Medienflasche aus PETG ist ideal für die Medienvorbereitung und -lagerung.
- Eine kostengünstige und bruchsichere Alternative zu Medienflaschen aus Glas
- Nicht-pyrogenisch und nicht-zytotoxisch zum Schutz der Zellen
- Abriebsichere eingegossene Graduierungen
- Hergestellt aus durchsichtigen, leichtem Polyethylen-Terephthalat-Copolyester (PETG), das Stoßfestigkeit und hervorragende Eigenschaften als Gasbarriere bietet
- Der Verschluss besteht aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Die Flaschen sind in einem Tablett in Schrumpffolie verpackt, damit sie sauber bleiben
- Das Schrumpfband um den Verschluss und den Flaschenhals sorgt bis zur Entfernung des Bandes für eine visuelle Sterilitätsgewährleistung der einzelnen Flaschen
- Teilenummern, die auf “A” enden, sind ohne einen manipulationssicheren Ring ausgeführt
Compliance
Zertifiziert steril bei SAL 10-6, USP Klasse VI, zur Gewährleistung der Biokompatibilität.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.22 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Lagerung von Medien |
Material | PETG |
Sterilität | Sterile |
Zertifizierung/Konformität | SAL 10-6, USP-Klasse VI |
Closure Included | Ja |
Einwegprodukt | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterile PETG-Medienflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur