Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie verpackt, steril Artikelnummer.: 15488084
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie verpackt, steril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15488084
125 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
650 ml
1 l
Artikelnummer. 15488084
Marke: Thermo Scientific™ 8420400125
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese quadratischen Flaschen gewährleisten eine hervorragende Gasbarriere für die Lagerung und den Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren.
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss bieten ausgezeichnete Gasbarriereeigenschaften zum Lagern und Transportieren von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese leichten Flaschen sind bruchsicher und steril und besitzen eine platzsparende quadratische Form.
Eigenschaften:
  • Aus Polyethylenterephthalat (PET), mit Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte
  • Platzsparendes quadratisches Design
  • Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
  • Steril, pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Ausgezeichnete Gas-Barriere, Transparenz und reduzierte CO2- und O2-Durchlässigkeit
  • Flaschen- und Verschlussmaterial sind frei von tierischen Komponenten
  • Auslaufsicher†
Empfohlen für: Zum Lagern und Transportieren flüssiger Chemikalien, Puffer und Seren
Bestellinformationen:
Die Produkte sind auf Kunststoffträgern eingeschweißt. Die Kunststoffträger sind im Innern des Umkartons in Plastikbeuteln doppelt verschweißt. †Der Begriff “auslaufsicher”wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,04 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PET
Anzahl pro Karton 96
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität PET-Medienflaschen und HDPE-Verschlüsse erfüllen die gültigen biologischen und pharmazeutischen Prüfnormen einschließl. USP Klasse VI, USP <661.1>
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 104 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,09 in.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM559760 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog Number842040-0125
ChargennummerM562460 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/04/2025 Catalog Number842040-0125
ChargennummerM554190 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number842040-0125
ChargennummerM554730 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number842040-0125
Chargennummer1350579 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number842040-0125
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie verpackt, steril >