Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 10440568
5 l, Viereckige Flasche, 6er-Pack, 6 pro Karton
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Produkttyp:
Quadratisch mit Polyethylen-Henkel
Viereckige Flasche
Menge:
20/Packung, 20/Karton
2L HDPE Packer Certified
35/Packung, 35/Karton
5/Packung, 20/Karton
5/Packung, 35/Karton
5/Packung, 70/Karton
6er-Pack, 6 pro Karton
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen.
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen und nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen aus PETG, die sich ideal für die längere Lagerung pH-empfindlicher Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien eignen. Alle Biotainer Flaschen sind zertifiziert steril, gebrauchsfertig und gammabestrahlt bis zu einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10–6.
  • Langlebiges, kristallklares PETG für Probenintegrität
  • Verschlüsse mit Polyethyleneinlage sorgen für Auslaufsicherheit†
  • Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -40 ° bis +70 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 6,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 166 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material PETG
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Verpackung Bulk
Menge 6er-Pack, 6 pro Karton
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 290 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 11,4 in.
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen >