Beschreibung
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Pentane |
Schmelzpunkt | -130°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.626 g/mL |
Siedepunkt | 36°C |
Menge | 250 mL |
Flammpunkt | -49°C (-57°F) |
Geruch | Nearly odorless |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.358 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X04K977 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 017381.K2,017381.AK,017381.K7 |
T19K866 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 017381.K2,017381.AK,017381.K7 |
T19K865 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 017381.K2,017381.AK,017381.K7 |
R15K814 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | 017381.K2,017381.AK,017381.K7 |
N28K722 | Analysenzertifikat | 11/04/2024 | 017381.K2,017381.AK,017381.K7 |
Sicherheit und Handhabung
- n-Pentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-Pentane