Learn More
n-Pentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383337
n-Pentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383337
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11383337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017381.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
n-Pentane is used in consumer merchandise such as spot lifters/cleaners and foaming shave gels and in commercial products such as a blowing agent for expanded polystyrene (foam) insulation. It may also be used as a solvent (in pure form) in laboratory, chemical analysis, and other settings where a highly volatile non-polar solvent is needed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt -130°C
Farbe Farblos
Dichte 0.626 g/mL
Siedepunkt 36°C
Menge 1 L
Flammpunkt -49°C (-57°F)
Geruch Nearly odorless
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Merck Index 14,7116
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04K977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
ChargennummerT19K866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
ChargennummerT19K865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
ChargennummerR15K814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
ChargennummerN28K722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number017381.K2,017381.AK,017381.K7
Name des Produkts
n-Pentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >