Learn More
Toluol, 99.85 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10109731
Toluol, 99.85 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10109731
1 L
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10109731
Marke: Thermo Scientific Acros 326980010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene
Namenshinweis Extra Dry
Schmelzpunkt -95.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 111.0°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.85%
Strukturformel C6H5CH3
Brechungsindex 1.4968
Menge 1 L
Beilstein 05, 280
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Merck Index 15, 9688
Relative Dichte 0.866
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4.
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.14
Dampfdruck 29mbar at 20°C
Reinheit (%) 99.85%
Güte extra trocken
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2498888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Chargennummer2414513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Chargennummer2419015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Chargennummer2406577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
Chargennummer2410267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number326980025,326980010,326981000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Toluol, 99.85 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >