Learn More
n-Pentan, ≥99 %, ExtraPure, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10328020
n-Pentan, ≥99 %, ExtraPure, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328020
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10328020
Marke: Thermo Scientific Acros 217240010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Pentane
Schmelzpunkt -130.0°C
Namenshinweis p.a.
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6260g/mL
Siedepunkt 36.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −49°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.358
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.626
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
Dampfdruck Vapor Pressure: 573mbar at 20°C
Viskosität 0.25 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 130
Wasser 0.005% max.
Merck Index 15, 7228
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number217240010,217240251,217240025
ChargennummerA0441653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number217240010,217240251,217240025
ChargennummerA0451775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number217240010,217240251,217240025
ChargennummerB0768982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number217240010,217240251,217240025
ChargennummerB0766511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number217240010,217240251,217240025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
n-Pentan, ≥99 %, ExtraPure, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >