Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit
Nachweis von Mykoplasma in der Kultur.Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit ist ein selektiver biochemischer Test, der die Aktivität von Mycoplasma-Enzymen ausnutzt, die in allen sechs der wichtigsten Mycoplasma-Kontaminanten von Zellkulturen und in der überwiegenden Mehrheit der 180 Mycoplasma-Arten vorkommen, aber nicht in eukaryotischen Zellen vorhanden sind.
Marke:  Lonza™ LT07-218
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11650261
  • 877.00 € / 25 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Praktisch und schnell
  • Fügen Sie einfach zwei Reagenzien zum Kulturüberstand hinzu
  • Führen Sie zwei Lumineszenzmessungen durch
  • Ergebnisse in < 20 min
  • Einfache Interpretation der Ergebnisse
Universal
  • Erkennt alle gängigen Mollicute-Kontaminationen (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma und Spiroplasma; außer Ureaplasma)
  • Vernachlässigbare Interferenzen mit Medienkomponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mycoalert Reagenz 5 x 600 μl, Mycoalert-Assaypuffer: 1 x 10 ml, Mycoalert Substrat: 5 x 600μl
2 bis 8 °C
Säugetierzellen
Mykoplasmennachweis
25 Tests
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit > Menge:25 Tests