Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-Assay-Kontrollset
Artikelnummer. 11680271
Click to view available options
Menge:
10 Tests
Packungsgröße:
10 Tests
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11680271
Marke: Lonza™ LT07518
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Es wird empfohlen, immer mit dem Kontrollset sicherzustellen, ob der Anwender und alle Assayreagenzien ordnungsgemäß funktionieren. Das Mycoalert™ Mycoplasma-Assay-Kontrollset wurde zur Verwendung mit dem MycoAlert™ Mycoplasma-Nachweis-Kit entwickelt.
Praktisch und schnell
  • Fügen Sie einfach zwei Reagenzien zum Kulturüberstand hinzu
  • Führen Sie zwei Lumineszenzmessungen durch
  • Ergebnisse in < 20 Min.
  • Einfache Interpretation der Ergebnisse
Universal
  • Erkennt alle gängigen Mollicute-Kontaminationen (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma und Spiroplasma; außer Ureaplasma)
  • Vernachlässigbare Interferenzen mit Medienkomponenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Mycoalert Assay-Kontrolle: 1 x 1 ml, Mycoalert Assaypuffer: 1 x 2 ml
2 bis 8 °C
Zelltyp Säugetierzellen
Produkttyp Mykoplasmennachweis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mykoplasmennachweis
Menge 10 Tests
Product Identifier
  • MycoAlert Assay Control Set
Hazard Statement
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.