Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit
Nachweis von Mykoplasma in der Kultur.Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit ist ein selektiver biochemischer Test, der die Aktivität von Mycoplasma-Enzymen ausnutzt, die in allen sechs der wichtigsten Mycoplasma-Kontaminanten von Zellkulturen und in der überwiegenden Mehrheit der 180 Mycoplasma-Arten vorkommen, aber nicht in eukaryotischen Zellen vorhanden sind.
700.00 € - 2740.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11650261
|
Lonza™
LT07-218 |
25 Tests |
877.00 €
25 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10039264
|
Lonza™
LT07-418 |
50 Tests | N/A | ||||||
11630271
|
Lonza™
LT07-418 |
50 Tests |
1565.00 €
50 Tests |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10255393
|
Lonza™
LT07-318 |
100 Tests |
2740.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Praktisch und schnell- Fügen Sie einfach zwei Reagenzien zum Kulturüberstand hinzu
- Führen Sie zwei Lumineszenzmessungen durch
- Ergebnisse in < 20 min
- Einfache Interpretation der Ergebnisse
- Erkennt alle gängigen Mollicute-Kontaminationen (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma und Spiroplasma; außer Ureaplasma)
- Vernachlässigbare Interferenzen mit Medienkomponenten
Spezifikation
Säugetierzellen | |
Mykoplasmennachweis |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr||
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis