Learn More
Cytiva HyClone™ Trypanblau-Lösung, 0.4 % Phosphat-gepufferte Salzlösung
Trypanblau-Lösung, 0,4%, wird routinemäßig als Zellfarbstoff für die Bewertung der Zellviabilität mit dem Farbausschlusstest verwendet.
Marke:  Cytiva SV30084.01
Artikelnummer. 10593524
  • 32.50 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Trypanblau-Lösung, 0,4 %, wird routinemäßig als Zellfarbstoff für die Bewertung der Zellviabilität mit dem Farbausschlusstest verwendet. Dieser Test wird oft während der Zellenzählung in einer Zählkammer während der routinemäßigen Subkultivierung durchgeführt, kann aber auch jederzeit ausgeführt werden, wenn die Zellviabilität schnell und präzise ermittelt werden muss. Der Dye Exclusion Test basiert auf dem Konzept, dass lebensfähige Zellen nicht-membranpermeable Farbstoffe (wie Trypanblau) nicht aufnehmen, tote Zellen aber diesen Farbstoff aufnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
Flüssig
Trypanblau
100 ml
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ Trypanblau-Lösung, 0.4 % Phosphat-gepufferte Salzlösung > 100 ml