Learn More
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 (CE/IVD)
Vierfarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze von humanen T-, natürlichen Killer- und B-Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
Marke:  BD Biosciences™ 342416
1373.56 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15865998
  • 1480.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vierfarbiges direktes Immunfluoreszenzreagenz zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zahlen von reifen humanen T- (CD3+), natürlichen Killer- (NK-) (CD3–CD16+CD56+) und B- (CD3–CD19+) Lymphozyten in Erythrozyt-lysiertem Vollblut.
  • Bei Verwendung mit BD Trucount Röhrchen™ können die absoluten Zählungen dieser Populationen aus einem einzelnen Röhrchen gezählt werden.
  • BD Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 und BD Trucount Röhrchen können mit dem BD FACS™ Loader, BD FACSVia™ Loader und BD FACS™ Universal Loader verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagern Sie das Reagenz bei 2 bis 8 °C, um die Stabilität zu erhalten. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz nicht einfrieren oder während der Lagerung oder während der Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen. Das Reagenzfläschchen trocken halten. Verwenden Sie das Reagenz nicht, wenn Sie Veränderungen im Aussehen beobachten. Niederschläge oder Verfärbungen weisen auf Instabilität oder Verschlechterung hin.
50 Tests
Testreagenzien für die Immunfluoreszenz-Durchflusszytometrie
Trucount™ Röhrchen
CE/IVD
Name des Produkts
BD Biosciences™ Multitest CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 (CE/IVD) > 50 Tests