Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Buerkle™ Transparente autoklavierbare Silikonschläuche sind mit Vorsicht zu verwenden, da sie sich nicht für starke Säuren und ätzende Lösungen eignen. Die Schläuche quellen in anorganischen Lösungsmitteln auf und reagieren größtenteils nicht mit ionisierenden Lösungsmitteln.
Marke: Buerkle™ 8803-0812
37.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Achtung: Rollenlänge geändert!
Description
- Transparent
- Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
- Autoklavierbar, Ethylenoxid
- Geeignet für Lebensmittel
Specifications
Autoklavierbar | |
Silikon | |
5 m | |
Lebensmittel | |
8 mm ID x 12 mm AD | |
Durchsichtig | |
180 °C |
8 mm | |
12 mm | |
2 mm | |
-60 °C | |
0,3385 kg | |
60 (Shore A, ± 5) |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent > Außendurchmesser:12mm, Länge:5m
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction