Learn More
BD FACSFlow™ Trägerflüssigkeit
Artikelnummer. 12756528
Click to view available options
Menge:
20 l
Packungsgröße:
20 Liter
Artikelnummer. 12756528
Marke: BD 342003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit FACS™ Durchflusszytometersytemen. BD™ FACSFlow™ Trägerflüssigkeit ist eine Systemflüssigkeit, die als Verbrauchsmaterial zur Befüllung des Trägerflüssigkeitsreservoirs vorgesehen ist. Befüllen Sie den Behälter zu 75 %, um optimale Leistung zu erzielen. Diese Systemflüssigkeit wird in einem Großbehälter mit einem Volumen von 20 l für den regelmäßigen Gebrauch geliefert.
Die Trägerflüssigkeit ist die Lösung, die in einem Durchflusszytometer läuft. Sobald die Trägerflüssigkeit mit dem korrekten Durchfluss läuft, werden die Zellen mit einem etwas höheren Druck in die Mitte des Stroms injiziert. Die Prinzipien der hydrodynamischen Fokussierung bewirken, dass die Zellen in Richtung des Durchflusses ausgerichtet werden. FACSFlow™ Trägerflüssigkeit ist zum Befüllen des Reservoirs von FACS™ Durchflusszytometersystemen vorgesehen. Das Reservoir sollte auf etwa 75 % des Fassungsvermögens befüllt werden.
  • Siedepunkt: 100 °C
  • Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
  • Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm3
  • Wasserlöslich
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Klar
    Beschreibung Trägerflüssigkeit
    Physikalische Form Flüssig
    Menge 20 l
    Zusammensetzung Wasser (97,8 %), weitere Substanzen: Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumphosphat monobasisch, Dinatriumhydrogenphosphat, 2-Phenoxyethanol, Natriumfluorid