Learn More
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen
Beschreibung
- ND8
- Glas
- Bernsteinfarbig
- 1 ml
- Stecker
- Sternförmige Membran
- Polyethylen
- Transparent
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
40 mm | |
Nein |
8.2 mm | |
1 ml | |
8 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
55Stunden
22Minuten
25Sekunden
32Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Shell-Vial-Kit, 8 mm, Braunglas, PE-Stopfen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur