Learn More
3M™ Chemische Standard-Sorbentien
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
8 gal.
12 gal.
14 gal.
17 gal.
Typ:
Chemikalien bindende Tücher
Chemikalienbindepartikel
Chemikalienbindevlieskissen
Chemischer Sorbent Mini Boom
Modell:
P110
P200
P300
P 500,
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
16 Stück
200 Stück
Beschreibung
Heißluftgezogene Polypropylen-Mikrofasern absorbieren Flüssigkeiten wie Flusssäure und andere Chemikalien auf wässriger Basis und saugen ungefähr das 10-fache ihres Eigengewichts der meisten EPA-gelisteten gefährlichen Flüssigkeiten auf.
- Sorbenzien sind schmutz- und staubfrei und enthalten keine abrasiven Granulate, die teure Geräte beschädigen könnten
- Der Ausgangsstoff Polypropylen ist chemisch inert und nicht brennbar, geeignet für Abfalltrennung und Recycling
- In den auffälligen gelben Schachteln sind die Sorbenzien vor Temperatureinflüssen und Luftfeuchtigkeit geschützt und können daher auch über längere Zeit problemlos gelagert werden
- Praktische Spenderschachteln – Zum Abstellen auf dem Tisch und für die Wandmontage geeignet – Matten und Kissen sind immer in Reichweite, eignen sich ideal für Arbeitsflächen und können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden
- Mini-Sperren können um verschüttete Flüssigkeit gelegt werden, die Flüssigkeit kann dann mit Kissen aufgesaugt werden
Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OSHA 29 CFR 1910.132 |
| Farbe | Gelb |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 14 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 53 l |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Chemikalienbindepartikel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Kontrolle der Verschüttung bestimmter gefährlicher Flüssigkeiten. Die Partikel werden in Verpackungsanwendungen eingesetzt, bei denen der Bruch eines Behälters zur Freisetzung gefährlicher Flüssigkeiten führen könnte. |
| Modell | P 500, |