Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
Marke:  Honeywell Fluka 34431-6X1L
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16892360
  • 649.11 € / 6 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ethanolbasiert
  • Frei von Imidazol
  • Frei von CMR-Substanzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
0.895 g/cm3
64-17-5
≥55%
Glasflasche
Flüssig
Completely Miscible in Water
Farblos
6 x 1 L
5 bis 6
≤80%
-115°C
UN1170
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Name des Produkts
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™ > 6 x 1 l