Learn More
Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar mit Pferdeblut
Artikelnummer. p-7000007
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
90mm-Einzelplatte
Medientyp:
MHA mit Pferdeblut
Herstellungsort:
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15574989
Marke: Thermo Scientific™ PB1229A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit diesem Medium für anspruchsvolle Organismen gemäß EUCAST durch.
Mit dem Thermo Scientific™ Mueller Hinton Agar führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) mit Pferdeblut, einem nach der europäischen EUCAST-Norm entwickelten und hergestellten Medium, durch.
Die Zugabe von Pferdeblut und NAD ermöglicht das Wachstum anspruchsvoller Organismen, und die Formulierung sorgt dafür, dass toxische Faktoren absorbiert werden, um ein besseres Wachstum aus sehr kleinen Inokula zu erzielen. EUCAST-konform.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß EUCAST
Farbe Rot, undurchsichtig
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Medientyp MHA mit Pferdeblut
Produkttyp Agar
Füllgewicht 26 g ± 0.6 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.