Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN-Fäkalienkit, 2 ml-Röhrchen
Das FastDNA™ SPIN-Fäkalienkit wurde zur schnellen und effizienten Isolierung von PCR-fähiger genomischer DNA aus frischen oder gefrorenen Stuhlproben von Menschen und Tieren entwickelt.
Marke:  MP Biomedicals™ 116570200
517.28 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11481535
  • 518.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: 50 2.0 ml-Röhrchen Lysematrix E, PLS-Lösung, MT-Puffer, Natriumphosphatpuffer, PPS, Bindungsmatrix, Waschpuffer Nr. 1, Waschpuffer Nr. 2, TES, BBS Farbstoff für die Gel-Beladung, SPIN-Filterröhrchen, Auffangröhrchen
Benötigt : FastPrep™-Gerät oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, die Röhrchen frei drehen kann, Mikrozentrifugenröhrchen, sterile Röhrchen für die DNA-Bindung, Rotator oder Vortex mit niedriger Drehzahl, 100 % Ethanol
Beschreibung
Beschreibung
  • Produktübersicht: Das FastDNA SPIN-Fäkalienkit isoliert PCR-fähige genomische DNA schnell und effizient aus frischen oder gefrorenen Stuhlproben von Menschen und Tieren.
  • Wirtszellen, Bakterien, Pilze, Viren, Protisten und andere in Stuhlproben vorhandene Zellen können mit jedem FastPrep™-Gerät innerhalb von 40 Sekunden problemlos lysiert werden.
  • Das FastDNA SPIN-Kit enthält vorgefüllte 2 ml-Röhrchen mit Lysematrix für den Homogenisierungsschritt sowie alle Reagenzien, die zur DNA-Extraktion in einem Aufreinigungsprozess zur Eliminierung von PCR-Inhibitoren erforderlich sind.
  • Probentyp: Fäkalien, Boden, Abwasser, Umweltwasser, Schlamm
  • Probenvolumen: Bis zu 500 mg pro Präparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fäkalien, Bodenproben, Abwasser, Umweltwasser, Klärschlamm
Zur Isolierung PCR-fähiger genomischer DNA aus frischen oder gefrorenen Stuhlproben von Menschen und Tieren
FastDNA-24-Kits
FastPrep™ Geräte
Lysematrix E 50x 2,0 ml-Röhrchen, PLS-Lösung, MT-Puffer, Natriumphosphatpuffer, PPS, Bindungsmatrix, Waschpuffer Nr. 1 , Waschpuffer Nr. 2, TES, BBS-Gel-Ladefarbstoff, SPIN-Filterröhrchen, Auffangröhrchen
Bis zu 500 mg pro Präparation
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN-Fäkalienkit, 2 ml-Röhrchen > FastDNA™ SPIN-Fäkalienkit, 2 ml-Röhrchen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.