Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Sicherheitsschrank mit zwei Türen, gelb
Für die sichere und sachgerechte Lagerung von nicht brennbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
Marke: Asecos™ 3049504030508
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit - robuste, vollständig geschweißte Bauweise für hohe industrielle Anforderungen
- Hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse
- Doppelwandige Türkonstruktion
- Gemäß TRGS 510
- Erhältlich mit Doppel- oder Einzelflügeltüren
- Modernes, zweifarbiges Design
- Belüftung – anschlussfertig zu einer technischen Abgasanlage (DN 75), natürliche Belüftung am Schrankboden
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Die verfügbare Innenausstattung umfasst höhenverstellbare Einlegeböden, herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen für den Boden
- Pulverbeschichtete, strukturierte Oberfläche
- Keine unbefugte Verwendung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
Spezifikation
TRGS 510 | |
493 x 996 x 1835 mm | |
Flügel | |
3 Einlegeböden: Je 100 kg, Einsatz: 60 kg, Wanne: 33 l, maximale Beladung: 600 kg | |
Pulverbeschichtet | |
Gelb | |
Sicherheitsschrank |
3 Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, je 100 kg; 1 60 kg-Einsatz aus verzinktem Stahlblech; 1 Bodenwanne mit 33 l aus verzinktem Stahlblech | |
520 x 1055 x 1950 mm | |
Aufbewahrung von nicht-brennbaren Chemikalien und toxischen Substanzen | |
2 | |
110 kg | |
Stahl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Asecos™ CS-CLASSIC Sicherheitsschrank mit zwei Türen, gelb > 3 x 100 kg-Einlegeböden; 1 x 60 kg-Einsatz; 1 x 33 l-Wanne
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction