Learn More
MP Biomedicals™ D-(+)- RAFFINOSE-PENTAHYDRAT (PULVER)
Kristallines weißes, reines (≥98%) Raffinose-Pentahydrat-Pulver mit Anwendungen in den Bereichen Hefezellkultur und Genexpression
Marke: MP Biomedicals™ 114061522
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinheitsgrad:≥98 %
- Physische Beschreibung: Weißes Kristallpulver
- Zusammensetzung: C18H32O165H2O
- Formelmasse: 594.5
- CAS-Nr.:17629-30-0
- FTIR: Erfüllt den Standard
- Schmelzpunkt: 76–86 °C
- Optische Rotation (c=4, Wasser): 101-107°
- Verlust bei der Trocknung: 13 - 17 %
- TLC: Ein Punkt
- Sulfatasche (trockene Basis): 0.1 %
Anwendungen:
Hefezellkultur, Genexpression
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
100 g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ D-(+)- RAFFINOSE-PENTAHYDRAT (PULVER) > 100 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur