Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP-γ-S, Thioester (Adenosine 5'-O-(3-Thiotriphosphate), BODIPY™ FL Thioester, Sodium Salt)
BODIPY FL Fluorophor, verknüpft über das γ-Thiol von ATP-γ
Marke: Invitrogen™ A22184
Beschreibung
BODIPY FL ATP-γ-S bindet an ATP-Bindungsproteine. Um dieses fluoreszierende Nukleotid zu erzeugen, wurde das BODIPY FL Fluorophor durch das γ-Thiol von ATP-γ-S verknüpft. Neben der potenziellen Verwendung für Bindungsstudien ist der BODIPY FL ATP-γ-S-Thioether ein wichtiges neues Substrat für Fhit, ein Mitglied der Histidin-Triad-Superfamilie der Nukleotid-Bindungsproteine.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
FL ATP-gamma-S-Thioester | |
Nasseis | |
BODIPY™ FL | |
BODIPY™ |
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
5 mM | |
50 μl |