Learn More
Thermo Scientific™ ATP-Lösung, Tris-gepuffert
ATP ist ein höchst stabiles Nukleotid mit ≥99 % Reinheit, das in zahlreichen molekularbiologischen Anwendungen verwendet wird
Marke:  Thermo Scientific™ R1441
37.65 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15235116
  • 46.06 € / 0.25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Tris-gepufferte Thermo Scientific ATP (Adenosin 5'-Triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, das als wässrige Lösung mit 100 mM mit der TRIS-Base auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert wird. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 %, ist frei von Nukleaseaktivitäten und für die In-vitro-Transkription funktionell getestet.
Überblick
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
  • Frei von Spuren kontaminierender Nukleotide, Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivitäten
  • Höhere In-vitro-Transkriptionsausbeute mit Tris-gepufferten NTPs im Vergleich zu NTPs titriert mit NaOH.
  • Hohe Stabilität – 3 Jahre stabil bei -20 °C und nach mehrmaligem Auftauen
Anwendungen
  • in-vitro-Transkription
  • RNA-Amplifikation
  • siRNA-Synthese
  • aRNA-Synthese
  • Ligation
  • Phosphorylierung
Extinktionskoeffizient: 15,4 x 103 M-1 x cm-1 (pH 7,0)
Formel: C10H16N5O13P3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ATP Solution, Tris buffered, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
100 mmol
0,25 ml
Flüssig
Trockeneis
Unmarkiert
in vitro Transcription, RNA Amplification
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2901775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR1441
Chargennummer2980224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR1441
Chargennummer2946601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR1441
Chargennummer3008693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR1441
Chargennummer3023389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR1441
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ATP-Lösung, Tris-gepuffert > 0,25 ml