Learn More
Invitrogen™ BrdU (5-Bromo-2'-Desoxyuridin)
Artikelnummer. 11594167
Click to view available options
Menge:
100 mg
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594167
Marke: Invitrogen™ B23151
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ausgezeichnete Markierung von Zellzyklus und -proliferation
Zellen können das Thymidin-Analogon BrdU während der Zellteilung natürlich in ihre Zellen einbauen, was dieses Nukleosid-Analogon zu einem ausgezeichneten Marker für Zellzyklus und Proliferation macht. Die Analyse von integriertem BrdU kann mit einem Anti-BrdU-Antikörper erfolgen.
Apoptose, Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zelllebensfähigkeit, Proliferation und Funktion, DNA-Fragmentierung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Apoptose-Assays, Durchflusszytometrie für Zellproliferation, Durchflusszytometrie für Zellprozesse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp BrdU
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Versandbedingung Raumtemperatur
Marker oder Farbstoff BrdU
Menge 100 mg