Learn More
MLH1 Antibody (rMLH1/6285), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20610-20ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
MLH1 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/ml | |
Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1 | |
Recombinant full-length human MLH1 protein | |
20 μg | |
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors | |
4292 | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
IgG1 κ |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
rMLH1/6285 | |
Unconjugated | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MLH1 Antibody (rMLH1/6285), Novus Biologicals™ > 20 μg; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur