Learn More
MLH1 Antibody (rMLH1/6285), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
249.00 € - 494.00 €
Spezifikation
| Antigen | MLH1 |
|---|---|
| Klon | rMLH1/6285 |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Verdünnung | Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18631695
|
Novus Biologicals
NBP3-20610-100ug |
100 μg |
494.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18669743
|
Novus Biologicals
NBP3-20610-20ug |
20 μg |
249.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| MLH1 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Mismatch Repair, Tumor Suppressors | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 4292 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| rMLH1/6285 | |
| Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| COCA2FCC2, DNA mismatch repair protein Mlh1, hMLH1, HNPCC, HNPCC2MGC5172, mutL (E. coli) homolog 1 (colon cancer, nonpolyposis type 2), mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2 (E. coli), MutL protein homolog 1 | |
| Recombinant full-length human MLH1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit