Learn More
Eppendorf™ Reagenzglasgestelle
Optimieren Sie den Arbeitsablauf mit Racks, die sich ideal für die Probenverarbeitung, den Transport und die kurz- bis mittelfristige Probenlagerung eignen.
Marke: Eppendorf™ 0030119843
51.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- Stapelbar innerhalb eines Rackformats und auch zwischen allen Rackvarianten spart bei Nichtverwendung Laborplatz
- Rutschfeste Silikonfüße und eine kippsichere Stellfläche sorgen für eine sichere Handhabung
- Wellenförmiges Design: Röhrchenreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, sodass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und eindeutig identifizierbar sind
- Hergestellt aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Widerstandsfähigkeit
- Optimierte, platzsparende Abmessungen durch perfekte Anordnung der Röhrchenposition auf der Grundfläche ohne Beeinträchtigung der Röhrchenhandhabung
- Hohe Flexibilität: für Röhrchen unterschiedlicher Größe
- Nummerierte Röhrchenpositionen ermöglichen eine schnelle und einfache Ausrichtung und eine fehlerfreie Handhabung
Specifications
Teströhrchenständer | |
Polypropylen | |
Ja | |
2 Pk. |
PCR-Röhrchen | |
36 | |
Kryoröhrchen |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Special Offers
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.