Learn More
Miele Professional™ Spülhülse
Spülhülse E 336 zur optimalen Aufnahme von Pipetten/MIC-Instrumenten in Injektorwagen
Marke:  Miele Professional™ 3809390
42.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10009420
  • 50.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Es können Pipetten bis max. 445 mm Länge aufgenommen werden
  • Aus Kunststoff, schraubbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bewässerungshülse
E 336
121 mm
Je 1
Name des Produkts
Miele Professional™ Spülhülse > Länge:121mm