Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell
Zur sicheren Aufbewahrung verschiedenster Röhrchen und Gefäße. Das Fisherbrand™ Universal-Röhrchengestell ist mit anpassbaren Öffnungen ausgestattet, die sich schnell vergrößern oder verkleinern lassen, um Röhrchen verschiedenster Größen aufzunehmen. Das Gestell aus beständigem Polypropylen ist mit großen Griffen und aufgedruckten Hinweisen zur einfachen Handhabung und Verwendung versehen.
Marke: Fisherbrand™ HS24330A
Beschreibung
- Anpassbare Öffnungen fassen 12 Röhrchen mit ähnlicher Größe
- Fasst Röhrchen von 15 bis 50 ml (16 bis 30 mm Durchmesser)
- Größe der Öffnung kann durch Drehen des Knopfes oder direktes Einführen des Röhrchens verändert werden
- Angenehm große Griffe für einen einfachen Transport
- Aufgedruckte Referenzen für eine einfache Identifikation
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (15 bis 50 ml), Röhrchen (16 bis 30 mm) | |
12 | |
Keine | |
Unsteril | |
Je 1 | |
7.6 in. | |
5,5 in. | |
2 in. | |
7.1 oz. |
4 x 3 | |
Violett | |
Polypropylen | |
Rechteckig mit abgerundeten Ecken | |
Ja, wenn leer | |
15 bis 50 ml-Röhrchen | |
194 mm | |
140 mm | |
51 mm | |
16 bis 30 mm | |
0.2 kg |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylen-Röhrchengestell > Höhe: 51mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur