Learn More
BRAND™ Objektträger
Hergestellt aus klaren Kalknatronglas der hydrolytischen Klasse 3.
Marke: BRAND™ 474702
290.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stärke von etwa 1 mm
- Abmessungen etwa 76 x 26 mm
- Objektträger mit geschliffenen Kanten sind empfohlen, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
- Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist die gesamte Verpackungseinheit optional auch in einem Aluminiumbeutel versiegelt erhältlich.
- 2500 pro Packung, 50 Kartons mit 50 Objektträgern
Spezifikation
76 mm | |
2500 | |
Schnitt | |
1 mm | |
Doppelt mattiertes Ende | |
76 x 26 mm |
26 mm | |
50 | |
Kalknatronglas | |
Durchsichtig | |
50 Schachteln mit je 50 Objektträgern |