Learn More
BRAND™ Objektträger
Hergestellt aus klaren Kalknatronglas der hydrolytischen Klasse 3.
209.00 € - 467.00 €
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Anzahl pro Karton | 2500 |
Anzahl pro Packung | 50 |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Produktcode | Marke | Edges | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Edges | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10682432
|
BRAND™
474701 |
Schnitt | Enden nicht mattiert |
209.00 €
2500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10632822
|
BRAND™
474744 |
Geschliffen | Doppelt mattiertes Ende |
467.00 €
2500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10305141
|
BRAND™
474702 |
Schnitt | Doppelt mattiertes Ende |
359.00 €
2500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stärke von etwa 1 mm
- Abmessungen etwa 76 x 26 mm
- Objektträger mit geschliffenen Kanten sind empfohlen, um das Verletzungsrisiko zu verringern.
- Zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit ist die gesamte Verpackungseinheit optional auch in einem Aluminiumbeutel versiegelt erhältlich.
- 2500 pro Packung, 50 Kartons mit 50 Objektträgern
Spezifikation
Kalknatronglas | |
2500 | |
76 mm | |
Durchsichtig | |
76 x 26 mm |
1 mm | |
50 | |
26 mm | |
50 Schachteln mit je 50 Objektträgern |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Objektträger