Learn More
Corning™ Einfache Mikroskopobjektträger
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
38 mm
50 mm
Packungsgröße:
720 Stück
Beschreibung
Vorgereinigt, gebrauchsfertig
- Aus Kalknatronglas gefertigt
- Objektträgerdicke: 0.9 bis 1.10 mm
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Anzahl pro Karton | 5/Karton |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Kalknatronglas |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 0,9 bis 1,1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto