Learn More
Micronova™ Universal-Moppstiele aus Edelstahl
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Marke: Micronova™ SSU-4
92.57 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der gesamte Griff kann autoklaviert werden
Die Micronova SSU-Schnelltrennstiele aus Edelstahl bestehen aus elektropoliertem Edelstahl 304 mit Polyketonkomponenten, die stabile, strapazierfähige Universalverbindungen für effizienten Gebrauch und Langlebigkeit bieten. Die im Lieferumfang enthaltene Quick Disconnect-Befestigung ist für Moppadapter und Reinigungsgeräte der QD-Serie vorgesehen.
- Grundlegende Stiele für alle Micronova Wischsysteme
- Elektropolierter Edelstahl mit Polyketonkomponenten
- Robuste, strapazierfähige Verbindungen für eine lange Lebensdauer
- Mit fester Länge oder ausziehbar:
- Stiele mit fester Länge sind von 8 in. (20 cm) bis 5 Fuß (1,5 m) erhältlich
- Verlängerungsstiele gibt es von 3 Fuß (1 m) bis 10 Fuß (3 m) Länge
- Für alle Adapter der QD-Serie
- Kann mit QP-Geräten und Rahmen mit Zusatz des SSA-Adapters verwendet werden
- Gute Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Fester Griff, Schnelltrennbefestigung | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Moppstiel für die Reinigung und Desinfizierung von Reinräumen |
61 Zoll | |
155 cm | |
Chemikalien, Korrosion | |
Wischlappen | |
Edelstahl (304), Polyketon |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %